Principaux documents
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Formule linéaire :
HC6Br2ClFNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
Clé InChI
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable