Principaux documents
569186
Sigma-Aldrich
6-Isocyanato-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5730 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
Densité
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-10-7-1-2-8-9(5-7)13-4-3-12-8/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
OGVYMEFCSKVNQH-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3