Documents
568589
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-1-butanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4390 (lit.)
Point d'ébullition
63-66 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.6 °C - closed cup