Principaux documents
56795
Sigma-Aldrich
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
≥98.0%
25 G
346.00 CHF
346.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
346.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Beilstein:
3703236
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
346.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Pf
~170 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Malgorzata Lipowska et al.
Nuclear medicine and biology, 47, 48-55 (2017-01-23)
New tracers lacking the negatively charged pendant carboxyl group previously thought to be essential for rapid renal extraction