Principaux documents
567418
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
228-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Water-accelerated Pd-Catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable