Principaux documents
567337
Sigma-Aldrich
3-Formyl-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H2CHO(CH3)(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
117-122 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C9H11BO4/c1-6-3-7(5-11)9(14-2)8(4-6)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
Clé InChI
WDUHXJSEZPXEFU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable