Principaux documents
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
Synonyme(s) :
Gallamide
5 G
202.00 CHF
202.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
202.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(HO)3C6H2C(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
202.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Pf
224-229 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
Clé InChI
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable