Principaux documents
564761
Sigma-Aldrich
Aniline, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Traceless arene resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.5-1.3 mmol/g loading
Groupe fonctionnel
amine
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable