Principaux documents
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
91-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable