Principaux documents
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
47-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup