Principaux documents
563366
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloroaniline
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Clé InChI
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable