Principaux documents
563021
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6HBr2CHOOCH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
97-101 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable