Principaux documents
562572
Sigma-Aldrich
Carbonate de césium
Cabot high-purity grade
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel de dicésium
About This Item
Formule linéaire :
Cs2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.82
Beilstein:
4546405
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Qualité
Cabot high-purity grade
Pf
610 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Application
Favorise la O-alkylation efficace des alcools avec formation de mélanges de carbonates d′alkyle.
Catalyst for:
  • Aerobic oxidation of primary alcohols[1] and of arylalkanes to aryl ketones.†
  • 1,4-addition reactions[2]
Reagent for:
  • Synthesis of phosphazene derivatives[3]
  • Constrictive binding interactions[4]
  • Intramolecular C-N cross coupling reactions[5]
  • Dehydrohalogenative polycondensation[6]
Informations légales
Product of Cabot Performance Materials
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Adrenal gland,Testes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, 3617-3617 (2006)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Lei Liang, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352, 2371-2377 (2010)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)