562289
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.972 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- In one of the key synthetic steps for the preparation of non-alternant polycyclic hydrocarbon named indeno-benzophenalene.[1]
- As a substrate in the synthesis of carboxylic esters by reacting with 2-methyl-4,6-pyrimidyl dicarbonates.[2]
- As a substrate in the synthesis of aryl ketones by reacting with acid chlorides using bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether ligand.[3]
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup