Principaux documents
561290
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
191-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
InChI
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable