Documents
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5320 (lit.)
Point d'ébullition
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter