Principaux documents
558710
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D >1.5770 (lit.)
Densité
1.850 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3H
Clé InChI
IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter