Key Documents
558664
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-4-1-2-6(15(9,13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
YFXYEMZYOMNQLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges