Documents
558583
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5355 (lit.)
Densité
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 1-(aminomethyl)-5-fluoro-N,N-dimethyl-benzenesulfonamide.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Practical Synthesis of 4-Fluoro-2-(methylthio) benzylamine and the Corresponding Sulfone and Sulfonamide.
Perlow DS, et al.
Synthetic Communications, 37(11), 1887-1897 (2007)