Principaux documents
558575
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3) · SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges