Principaux documents
558559
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
46-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)9)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges