556270
Decyl isocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4360 (lit.)
pb
85-89 °C (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C11H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13/h2-10H2,1H3
Clé InChI
XFEWMFDVBLLXFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- decyl-urea-Val-NHNHBoc
- decyl-urea-Val-Leu2-VS
- decyl-urea-Val-Leu2-EK
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup