55624
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
β-Hydroxyisovaleronitrile
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.430
pb
114-116 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(O)CC#N
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CWPMDJFBWQJRGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup