553387
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
90-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)c(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2O/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
Application
- 4-[(2-bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-6-methyl-2H-pyran-2-one
- precursors required for the synthesis of pentacyclic sultams
- 3-(benzylamino)coumarins
- 1,3,5-tribenzylated products
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges