Principaux documents
552429
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate
97%
25 G
336.00 CHF
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
336.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
140-144 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
sulfonamide
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
InChI
1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QWTNANUGXZEPFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges