Principaux documents
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
500 G
295.00 CHF
295.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
295.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
295.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Composition
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Niveau de qualité
Pf
88 °C (SADT) (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Clé InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Free radical polymerization initiator.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1