Principaux documents
548863
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)propionic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4O(CH2)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
96%
Essai
96%
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(OCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GNPISAHACGIXLZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable