Principaux documents
548367
Sigma-Aldrich
4-(Dibenzylamino)benzaldehyde-N,N-diphenylhydrazone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
148-152 °C (lit.)
λmax
362 nm
Chaîne SMILES 
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
Clé InChI
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
Application
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable