Documents
547891
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
89-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid may be used as a starting material in the three-step synthesis of dihydro-0-methylsterigmatocystin, a natural mycotoxin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A complex induced proximity effect in the anionic Fries rearrangement of o-iodophenyl benzoates: synthesis of dihydro-O-methylsterigmatocystin and other xanthones.
Horne S and Rodrigo R.
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4520-4522 (1990)