Principaux documents
546909
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.00
Beilstein:
2643544
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
136-143 °C (lit.)
Densité
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63.9 °C - closed cup