Principaux documents
546429
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)COCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
Clé InChI
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione, also known as 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)butane-1,3-dione, is a 1-aryl-1,3-dicarbonyl derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable