Principaux documents
545473
Sigma-Aldrich
D-Glucose, ethylenedithioacetal
97%
Synonyme(s) :
2-D-Glucosyl-1,3-dithiolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −18.47, c = 10% in DMSO
Pf
144-149 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C1SCCS1
InChI
1S/C8H16O5S2/c9-3-4(10)5(11)6(12)7(13)8-14-1-2-15-8/h4-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-/m1/s1
Clé InChI
LOVIILREBFKRIA-MVIOUDGNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable