Documents
544922
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroosmate(IV)
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2OsCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
170 °C (subl.) (lit.)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water