Principaux documents
544140
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) phosphate hydrate
Synonyme(s) :
Cobalt phosphate octahydrate, Cobaltous phosphate octahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Co3(PO4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.74 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Concentration
≤46.6% Co (complexometric)
Chaîne SMILES 
O.[Co++].[Co++].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Co.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
Clé InChI
FGMIXSNEQGJBOH-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges