Principaux documents
542555
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
98-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
Clé InChI
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable