Principaux documents
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone
96%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
182-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone (3,5-dibromo-4-hydroxyacetophenone) can be obtained from 4-hydroxyacetophenone, via bromination by N-bromosuccinimide in the presence of LiClO4-SiO2.[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)