542016
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
111-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Clé InChI
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable