Principaux documents
538698
Sigma-Aldrich
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
5 G
60.70 CHF
60.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
60.70 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4620 (lit.)
pb
216-217 °C (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves