538639
N,N-Dimethyldecylamine
≥90%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)decane
Produits recommandés
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
234 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup