Principaux documents
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
25 G
76.30 CHF
76.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
76.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Pf
87-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable