Documents
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-ethanone, 3,5-Dichloro-4-aminoacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
162-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
Clé InChI
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable