Key Documents
535362
Sigma-Aldrich
6-Nitrochromone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
Clé InChI
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable