Principaux documents
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
25 G
289.00 CHF
100 G
305.00 CHF
289.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
289.00 CHF
100 G
305.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
289.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol/g loading
Taille des particules
30-60 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Clé InChI
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)