Key Documents
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Sc(NO3)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.97 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
Clé InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges