Principaux documents
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
10 G
73.60 CHF
73.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
73.60 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.25 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
73.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: cerium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.