Principaux documents
528471
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OCC)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
Clé InChI
XFRWZVXVZIQXFI-JXMROGBWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable