Principaux documents
526002
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9BO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clé InChI
TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable