Principaux documents
524956
Sigma-Aldrich
Estrone-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
Synonyme(s) :
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
100 MG
2 580.00 CHF
2 580.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
2 580.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18D4H17NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 580.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥95 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
35% TRIS-d5 as stabilizer
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
300 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
Clé InChI
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges