Documents
524883
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
48-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
YRRWNBMOJMMXQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole is an imidazole derivative.
Application
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole may be used to synthesize 1-(dimethylsulfamoyl)-2-imidazolecarboxaldehyde.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 1-(dimethylsulfamoyl)-2-and 5-imidazolecarboxaldehydes. Rearrangement of 1-(dimethylsulfamoyl)-5-imidazole-carboxaldehyde to the 4-carboxaldehyde.
Kim JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(2), 611- 620 (1995)