Principaux documents
524549
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
100-200 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
JandaJel
Réticulation
2 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.8-1.2 mmol/g Cl loading
Taille des particules
100-200 mesh
Informations légales
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable